3-Methyl-1H-pyrazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methylpyrazole
127560050 127560250
ACRO127560050EA 36.3 CHF
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Methyl-1H-pyrazol 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005240
CAS-Nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %