Cadmium-Standardlösung, 10 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45250.AEEA
148
CHF
45250.AE
Cadmium-Standardlösung, 10 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)