Barium-Standardlösung, 1000 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13876.AD
13876.AE
13876.AP
13876.ADEA
98.2
CHF
13876.AD
13876.AE
13876.AP
Barium-Standardlösung, 1000 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST