Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13836.ADEA 67.2 CHF
13836.AD 13836.AE 13836.AP
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST