Arsen-Standardlösung, 10 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45246.AEEA 168 CHF
45246.AE
Arsen-Standardlösung, 10 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Molecular Formula: As in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST