Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 0,5 M Salpetersäure (aus H3AsO4) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19773.0100 1.19773.0500
1.19773.0100EA 48.3 CHF
1.19773.0100 1.19773.0500
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 0,5 M Salpetersäure (aus H3AsO4) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST