Ammonium-Standardlösung, 200 mg/l NH4 in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: Reagecon
REGEICCT01EA 151 CHF
REGEICCT01
Ammonium-Standardlösung, 200 mg/l NH4 in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Ammonium-Standards