Divinylbenzol (Isomerengemisch) 55% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
DVB, Divinylbenzene
Stabilization:
1000 ppm Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
42805.18
42805.30
42805.A1
42805.18EA
67.1
CHF
42805.18
42805.30
42805.A1
Divinylbenzol (Isomerengemisch) 55% stabilisiert
Divinylbenzol (Isomerengemisch)
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 55%
CAS No.: 1321-74-0
Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.912
Refractive Index: 1.5740
MDL No.: MFCD01778656
Crosslinking monomer
Formel:
C₁₀H₁₀ MW: 130.19 g/mol Dichte: 0.912 Flash-Pt: 62 °C (143 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01778656 CAS-Nummer: 1321-74-0 EINECS: 215-325-5 |