Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 66.6 CHF
A16282.22 A16282.36
Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36 °C
Dichte: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273