Potassium bromate/Potassium bromide 0,0167 M in wässriger Lösung
Lieferant: REAGECON
Gefahr
REGEKB20016WEA 120 CHF
REGEKB20016W
Potassium bromate/Potassium bromide 0,0167 M in wässriger Lösung
Potassium bromate/Potassium bromide
Formel: KBrO₃/KBr
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
EINECS: 231-829-8