Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
38080-1EAEA 71.45 CHF
38080-1EA
Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium bromate
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Dichte: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002