Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88055.AE 88055.AP
88055.AEEA 77.6 CHF
88055.AE 88055.AP
Bor-Standardlösung, 1000 mg/l B in Wasser (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Bor-Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST