Ethanol (unversteuert) 70% in Wasser ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ethyl alcohol
02877-2.5L 02877-1L
02877-2.5LEA 161.15 CHF
02877-2.5L 02877-1L
Ethanol (unversteuert) 70% in Wasser ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Ethanol
Bitte beachten Untaxed for license holders only
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 77 °C
Dichte: 0.886 g/cm3
Flash-Pt: 22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay 69.2 - 71.5 Vol.%
Density (D 20/20) 0.883 - 0.889
Non-volatile matter Max. 25 mg/l
Acidity or alkalinity complying
Acetaldehyde & Acetale (GC) Max. 8 Vol.ppm
Benzene (GC) Max. 2 Vol.ppm
Methanol (GC) Max. 150 Vol.ppm
Impurities (GC) total Max. 250 Vol.ppm
Volatile impurities (GC) complying