VWR®, Digitaler Timer, zwei Kanäle, mit Uhr, Jumbo
Lieferant: VWR
VWR®
609-0090EA 52.5 CHF
609-0090
VWR®, Digitaler Timer, zwei Kanäle, mit Uhr, Jumbo
Timer Timer, digital
Gleichzeitiges Programmieren von zwei verschiedenen Aktivitäten von 24 Stunden bis 1 Sekunde.
  • Merkmale: Countup/Countdown-Funktion, Ein-/Auszeit, Speicher, Alarm, 12/24-Stunden-Uhr, Stoppuhr
  • Leicht ablesbares Jumbo-Display (25 mm hohe LCD-Ziffern) mit Indikatoranzeige, wenn 0 erreicht ist
  • Das Display ist zwischen 90° und 180° schwenkbar: Kann flach, aufrecht oder mit Hilfe der mitgelieferten Halterung an der Wand montiert verwendet werden
  • Der elektronische Alarm kann abgeschaltet werden oder schaltet sich nach einer Minute automatisch stumm
  • Ein zweiter Anzeigemodus zeigt die Tageszeit und eine Stoppuhr (für Countup-Funktion) an
Lieferumfang: Lieferung mit einer Halterung zur Wandmontage, AAA Batterie und Kalibrierzertifikat.