VWR®, Digitale Stoppuhr
Lieferant: VWR
VWR®
609-0054EA 43.3 CHF
609-0054
VWR®, Digitale Stoppuhr
Timer Stoppuhren, digital
Wasserdicht bis zu einem Druck von drei Atmosphären.
  • Zeitmessung: 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden (Countup)
  • LCD-Display zeigt die Uhrzeit in Stunden, Minuten, Sekunden an
  • AM/PM, Datum und Wochentag
  • Kumulative Zwischenzeiten
  • Akustischer Alarm ertönt eine Minute lang
  • Dichtungsringe aus Gummi und stoßfestes Kunststoffgehäuse für Labor- und Werksverwendung