Reinraum-Masken, BioClean MEA™, PP/PE
Lieferant: Nitritex
MEA210-0 MEA210-1
113-1488EA 1630 CHF
113-1488 113-8160
Reinraum-Masken, BioClean MEA™, PP/PE
Masken Reinraum-Masken
Unsterile oder sterile Gesichtsmasken.
  • Sehr geringer Partikelgehalt
  • PU-Ohrschlaufen
  • Können mit Clips am Hinterkopf befestigt werden
  • Mit eingearbeitetem, flexiblem Nasenbügel
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4.
Zertifizierungen: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten Werk gefertigt und in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 verarbeitet. Stichprobennahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1994. Bakterieller Filtrationseffizienztest (BFE-Test) gemäß ASTM F2101.
Verpackung: Unsterile Masken in Großpackung. Sterile Masken sind individuell verpackt.