Diese handspezifischen Nitrilhandschuhe mit Rollrand verfügen über eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie über hervorragende ESD-Eigenschaften.
- Steril, ungepudert, strukturierte Oberfläche für verbesserten Griff
- Ohne Naturkautschuk-Latexproteine, hypoallergen
- Erweiterte Länge bietet Schutz des gesamten Arms
- Erweitertes Extrahieren in purem deionisierten Wasser gewährleistet extrem niedrige Konzentrationen von Chloriden und extrahierbaren Metallen
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4 oder M2.5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Für den Kontakt mit jeglichen Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: Ein Paar pro Kunststofftasche, eine Tasche pro EasyTear™ PE-Beutel; 10 Paar pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (100 Paar).