Politainer
Lieferant: S.C.A.T.
107331 107333 107330 107332
SCTV107331EA 22.2 CHF
SCTV107331 SCTV107333 SCTV107330 SCTV107332
Politainer
Sicherheitsbehälter
SCAT Politainer - auch Faltkanister genannt - sind eine Kombination aus einem flexiblen Kunststoffbeutel und einem stabilen UN-zugelassenen Außenkarton. Die Lagerung im ungefüllten Zustand ist auf kleinstem Raum möglich und nach der Befüllung ist eine sichere Lagerung oder Transport gewährleistet.
  • Aus LDPE und EVA-Copolymer für optimalen Schutz gegen flüchtige Lösungsmittel
  • Mit den häufig verwendeten Gewinden GL38 und S60/61 und mit einem Volumen von 5, 10 und 20 L erhältlich
SCAT Politainers sind eine ideale Möglichkeit, auch bei beengtenMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable