Stopfen für BSB-Flaschen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
227670 227672
WHEA227670EA 203 CHF
WHEA227670 WHEA227672
Stopfen für BSB-Flaschen, WHEATON®
Stopfen Glasstopfen
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für 60 ml und 300 ml BSB-Flaschen