Schläuche, PFA, geriffelt, BOLA
Lieferant: Bohlender
S1820-06 S1820-02 S1820-04 S1820-23 S1820-16 S1820-14 S1820-01 S1820-10 S1820-08
BOHLS1820-06EA 87.2 CHF
BOHLS1820-06 BOHLS1820-02 BOHLS1820-04 BOHLS1820-23 BOHLS1820-16 BOHLS1820-14 BOHLS1820-01 BOHLS1820-10 BOHLS1820-08
Schläuche, PFA, geriffelt, BOLA
Schläuche Transferschlauch
Aus PFA, transparent.
  • Enger Biegeradius führt nur zu geringer Querschnittsreduzierung
  • Porenfrei und durchsichtig
  • Nahezu universell chemisch resistent
  • Sehr flexibel
Diese Schläuche sind kreisförmig um die Längsachse gewellt. Sie lassen sich mit einem Rohrschneider leicht kürzen. Zu den Anwendungen gehören optimale Schläuche mit gutem Biegeradus für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase.
Zertifizierungen:
Order Now