pH-Indikatorpapier, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT10362030EA 27.1 CHF
WHAT10362030
pH-Indikatorpapier, Whatman™
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Universal-Indikatorpapiere wurden mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert. Bei Kontakt mit der Probenlösung nehmen sie eine bestimmte Farbe an. Durch einen Abgleich mit der Farbvergleichstabelle kann der pH-Wert bestimmt werden.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use