Membranfilter, BOLA
Lieferant: Bohlender
N1690-64 N1690-28 N1690-52 N1690-08 N1690-56 N1690-60 N1690-48
BOHLN1690-64EA 82.8 CHF
BOHLN1690-64 BOHLN1690-28 BOHLN1690-52 BOHLN1690-08 BOHLN1690-56 BOHLN1690-60 BOHLN1690-48
Membranfilter, BOLA
Filter Membranfilter
Membranfilter aus mikroporösem PTFE, mit 0,2 mm Dicke.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zertifizierungen:
Order Now