Weithalsflaschen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
216627 216629 216637 216639
WHEA216627EA 418 CHF
WHEA216627 WHEA216629 WHEA216637 WHEA216639
Weithalsflaschen, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Flaschen aus Natronkalkglas welches den USP Typ III Voraussetzungen entspricht. Weithalsig für die Benutzung mit soliden Proben
  • Rutschfeste Beschichtung ermöglicht eine erhöhte Stabilität und Leichtigkeit beim Umgang mit nassen oder trockenen Substanzen
  • Schwarze Phenol Poly-Vinyl linierte Kappe
Flaschen mit montierten Schraubkappen für bessere Sauberkeit.