Silikonöl, 500 cSt
Lieferant: VWR Chemicals
84539.290EA
272
CHF
84539.290
Silikonöl, 500 cSt
Silikonöl
Dichte:
0,97 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 321 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132673 CAS-Nummer: 63148-62-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Viskosität (25 °C) | 450 - 550 cSt |
Flüchtige Anteile | Max. 1,0 % |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)