GL Schlauchfittings PTFE EX
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLD859-25EA 147 CHF
BOHLD859-25 BOHLD859-14 BOHLD858-18 BOHLD856-14 BOHLD857-18 BOHLD856-25 BOHLD858-25 BOHLD858-14 BOHLD857-25 BOHLD856-18 BOHLD857-14 BOHLD859-18
GL Schlauchfittings PTFE EX
Fittings und Verbinder
Verbindungsstück aus ableitfähigem PTFE-EX, zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde Zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Als Reduzierung zur Verbindung verschiedener Rohr- oder Schlauchaußendurchmesser.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Druckbeständig bis zu max. 10 bar, vakuumgeeignet