Peroxid-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.16974.0001 1.16731.0001 1.17968.0001
1.16974.0001EA 85.3 CHF
1.16974.0001 1.16731.0001 1.17968.0001
Peroxid-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich
This test is suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore, it can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g., in food technology and laundries) and in swimming pool water.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
M-Clarity Qualitätsstufe MQ100