Kalium-Teststäbchen, Reflectoquant® plus, Supelco®
Lieferant: Merck
Reflectoquant®
1.17945.0001EA 404 CHF
1.17945.0001
Kalium-Teststäbchen, Reflectoquant® plus, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich