Calcium-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.16125.0001
1.16125.0001EA
119
CHF
1.16125.0001
Calcium-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
- Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
- Barcode Kallibrierung
- Niedrige Analyse-Kosten
- Umweltfreundlich