Schlaucholiven, T-förmig, BOLA
Lieferant: Bohlender
D577-06 D577-08 D577-04 D577-02
BOHLD577-06EA 43 CHF
BOHLD577-06 BOHLD577-08 BOHLD577-04 BOHLD577-02
Schlaucholiven, T-förmig, BOLA
Fittings und Verbinder
Schlaucholiven, T-förmig, aus PTFE, für flexible Schläuche.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: von -200 bis +250 °C
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • FDA-konform
Zertifizierungen:
Order Now