Probengläschen, mit Schraubkappen
Lieferant: Bohlender
A195-04 A194-04
BOHLA195-04EA 77.3 CHF
BOHLA195-04 BOHLA194-04
Probengläschen, mit Schraubkappen
Vials
Diese Fläschchen eignen sich für Zentrifugations- und Verdampfungsprozesse. Sie bestehen aus PFA.
  • Temperaturbeständig von -200 bis +250 °C
  • Chemikalienbeständig