VWR® Pulverpackungen zur Nitritbestimmung, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
85613.620EA 77.2 CHF
85613.620 85613.680 85614.620
VWR® Pulverpackungen zur Nitritbestimmung, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Pulverpackungen sind für die Verwendung mit Labor- und tragbaren Photometern mit 16-mm-Küvetten konzipiert. Keine Kalibrierdaten erforderlich. Die einzeln in Aluminiumfolie versiegelten Kissen sind umgebungsbeständig und enthalten vordosierte Pulverreagenzien für Genauigkeit, Komfort und hohe Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnell und praktisch durch leichtere Auflösung als Tabletten und lange Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Abgeschrägte Kanten verhindern, dass Reagenzien in Ecken hängen bleiben
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten