HPLC-Säulen, Chromolith® HighResolution RP-18e
Lieferant: Merck
Chromolith®
1.52022.0001EA 1120 CHF
1.52022.0001 1.52064.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52020.0001 1.52322.0001 1.52025.0001 1.52021.0001 1.52320.0001 1.52325.0001 1.52321.0001
HPLC-Säulen, Chromolith® HighResolution RP-18e
Chromatographiesäulen
Porenvolumen: 2,9 ml/g.
  • Hohe Effizienz bei geringem Rückdruck
  • Verbesserte Peak-Symmetrie
  • Verwendbar mit standardmäßigen HPLC-/UHPLC-/LC-MS-Instrumenten
  • Rückdruck zwei Mal geringer im Vergleich zu partikulären Säulen
  • 30% längere Lebensdauer der Säulen im Vergleich zu partikulären Säulen
Makroporengröße: 1,15 µm.
Mesoporengröße: 15 nm.
Oberfläche: 250 m²/g.