Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I) 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
169800100 169800500
ACRO169800100EA 55.5 CHF
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I) 98+%
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
Siedepunkt: 380…384 °C (679 mmHg)
Melting Pt: 160…164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005098
CAS-Nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure