6,9-Dichlor-2-methoxyacridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L05913.06
L05913.14
L05913.06EA
83
CHF
L05913.06
L05913.14
6,9-Dichlor-2-methoxyacridin ≥98%
6,9-Dichlor-2-methoxyacridin
Purity: 98%
CAS No.: 86-38-4
Molecular Formula: C14H9Cl2NO
Formula Weight: 278.14
Melting Point: 163-165°
Beilstein Reference: 226309
Formel:
C₁₄H₉Cl₂NO MW: 278.14 g/mol Melting Pt: 163…165 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005028 CAS-Nummer: 86-38-4 EINECS: 201-666-7 |