Titan(IV)chlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
377741000 377748000
377741000.EA 114 CHF
377741000. 377748000.
Titan(IV)chlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M