Dimethoxymethylvinylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
L14035.22 L14035.14 AB173857.0100
L14035.22EA 389 CHF
L14035.22 L14035.14 ABCRAB173857.0100
Dimethoxymethylvinylsilan ≥97%
Dimethoxymethylvinylsilan
Purity: 97% CAS No.: 16753-62-1 Molecular Formula: C5H12O2Si Formula Weight: 132.23 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3950 Boiling Point: 102-104° Beilstein Reference: 3043765 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00129170
Formel: C₅H₁₂O₂Si
MW: 132,23 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C
Dichte: 0.889
Flash-Pt: 5 °C (41 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129170
CAS-Nummer: 16753-62-1
EINECS: 240-816-6
ADR: 3,II