4-Aminoazobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10167500EA 68.9 CHF
EHERC10167500
4-Aminoazobenzol
4-Aminoazobenzol
Formel: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,24 g/mol
MDL Number: MFCD00007854
CAS-Nummer: 60-09-3
EINECS: 200-453-6