Formamidinacetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
119711000
119715000
ACRO119711000EA
57
CHF
ACRO119711000
ACRO119715000
Formamidinacetat 99%
Formamidinacetat
Formel:
C₃H₈N₂O₂ MW: 104.11 g/mol Melting Pt: 157…161 °C Dichte: 1.124 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012866 CAS-Nummer: 3473-63-0 EINECS: 222-442-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |