Methylcarbazat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
166141000
166145000
166140025
ACRO166141000EA
56.3
CHF
ACRO166141000
ACRO166145000
ACRO166140025
Methylcarbazat 97%
Methylcarbazat
Formel:
C₂H₆N₂O₂ MW: 90,08 g/mol Siedepunkt: 108 °C (12 mmHg) Melting Pt: 68…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007594 CAS-Nummer: 6294-89-9 EINECS: 228-560-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink Crystalline powder or crystals or platelets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥96.0 % |