Oxalyldichlorid 2.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
369181000 369188000
369181000.EA 58.5 CHF
369181000. 369188000.
Oxalyldichlorid 2.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Oxalyldichlorid
Formel: C₂Cl₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000704
CAS-Nummer: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 1.9 to 2.1 M