1-Aminobenzotriazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
348641000 348642500
ACRO348641000EA 82.4 CHF
ACRO348641000 ACRO348642500
1-Aminobenzotriazol 98%
1-Aminobenzotriazole
Formel: C₆H₆N₄
Melting Pt: 81…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132902
CAS-Nummer: 1614-12-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %