Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
8270.1 8270.2
ROTH8270.1EA 0 CHF
ROTH8270.1 ROTH8270.2
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005827
CAS-Nummer: 533-31-3
EINECS: 208-561-5