Oxetan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14452.06 A14452.14 A14452.22
A14452.06EA 186 CHF
A14452.06 A14452.14 A14452.22
Oxetan ≥97%
Oxetan
Purity: 97% CAS No.: 503-30-0 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3930 Melting Point: -97° Boiling Point: 49-50° Beilstein Reference: 102382 Merck Reference: 14,9715 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005167
Formel: C₃H₆O
Siedepunkt: 49…50 °C
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 0.891
Flash-Pt: –28 °C (–18 °F)
MDL Number: MFCD00005167
CAS-Nummer: 503-30-0
EINECS: 207-964-3
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9715