Isopentylpropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14845.0025 8.14845.0100
8.14845.0025EA 29.1 CHF
8.14845.0025 8.14845.0100
Isopentylpropionat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isopentylpropionat
Formel: C₈H₁₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048611
CAS-Nummer: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -73 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 160 °C
Flash Point 46 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.869 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 370 °C