Aluminiumtri-sec-butanolat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
30721.36EA
141
CHF
30721.36
30721.22
30721.57
Aluminiumtri-sec-butanolat ≥95%
Aluminiumtri-sec-butanolat
Formel:
C₁₂H₂₇AlO₃ MW: 246,33 g/mol Siedepunkt: 200…206 °C (30 mmHg) Dichte: 0,967 Flash-Pt: 27 °C (82 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009327 CAS-Nummer: 2269-22-9 EINECS: 218-871-2 UN: 1992 ADR: 3,III |