Palmitoleinsäure

Lieferant: MATREYA

MAYA1016EA 0 CHF
MAYA1016 BTRN1016
Palmitoleinsäure
Palmitoleinsäure
Formel: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
MDL Number: MFCD00004437
CAS-Nummer: 373-49-9
EINECS: 206-765-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR