Palmitoleinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO376912500EA 94.1 CHF
ACRO376912500 ACRO376910010 ACRO376910050
Palmitoleinsäure 99%
Palmitoleinsäure
Formel: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (,6 mmHg)
Melting Pt: ,5 °C
Dichte: 0,894 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004437
CAS-Nummer: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %