Adamantan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 28.1 CHF
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantan 99+%
Adamantane
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205…210 °C (subl.)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074719
CAS-Nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %