2-Adamantanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Adamantan-2-one
A14275.06 A14275.14 A14275.22
A14275.06EA 64.3 CHF
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanon ≥98%
2-Adamantanon
Purity: 98% CAS No.: 700-58-3 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 257° subl. Beilstein Reference: 1210235
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 257 °C (subl.)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074737
CAS-Nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2