2-Hexylthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12652.09
A12652.18
A12652.09EA
142
CHF
A12652.09
A12652.18
2-Hexylthiophen ≥98%
2-Hexylthiophen
Purity: 98%
CAS No.: 18794-77-9
Molecular Formula: C10H16S
Formula Weight: 168.30
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 110220
MDL No.: MFCD00022535
Formel:
C₁₀H₁₆S MW: 168.3 g/mol Siedepunkt: 228…230 °C Dichte: 0.935 Flash-Pt: 100 °C (212 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022535 CAS-Nummer: 18794-77-9 EINECS: 242-579-4 |